Benzimidazole-6-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-Benzo[d]imidazole-6-carbonitrile
OR46542-5G
APOSOR46542-5GEA
144
EUR
APOSOR46542-5G
Benzimidazole-6-carbonitrile 98%
Benzimidazole-6-carbonitrile
Formel:
C₈H₅N₃ Molecular Weight: 143,149 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06809988 CAS-Nummer: 6287-83-8 |