3-Picolylbromid Hydrobromid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
OR46547-25G
APOSOR46547-25GEA 106 EUR
APOSOR46547-25G
3-Picolylbromid Hydrobromid 96%
3-Picolylbromid Hydrobromid
Formel: C₆H₇Br₂N
Molecular Weight: 252.94 g/mol
Schmelzpunkt: 150…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321314
CAS-Nummer: 4916-55-6
UN: 3261
ADR: 8 II