(+)-Menthylchlorformiat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (1S,2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl carbonochloridate, (1S)-(+)-Menthyl chloroformate
OR46551-1G
APOSOR46551-1GEA 116 EUR
APOSOR46551-1G
(+)-Menthylchlorformiat
(+)-Menthylchlorformiat
Formel: C₁₁H₁₉ClO₂
Molecular Weight: 218,720 g/mol
Siedepunkt: 108…109 °C/11mmHg
Dichte: 1,031 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00134483
CAS-Nummer: 7635-54-3
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II