2-Amino-5-nitropyrimidine-4,6-diol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4,6-dihydroxy-5-nitro-1,3-diazine, 2-Amino-4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine
OR4656-250MG
APOSOR4656-250MGEA 102 EUR
APOSOR4656-250MG
2-Amino-5-nitropyrimidine-4,6-diol 95%
2-Amino-5-nitropyrimidine-4,6-diol
Formel: C₄H₄N₄O₄
Molecular Weight: 172,099 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082801
CAS-Nummer: 80466-56-4