Bis(benzonitril)dichlorpalladium(II) 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis(benzonitrile)palladium chloride, Dichlorobis(benzonitrile)palladium(II), Bis(benzonitrile)palladium(II) Dichloride
OR46569-1G
APOSOR46569-1GEA
90.2
EUR
APOSOR46569-1G
Bis(benzonitril)dichlorpalladium(II) 95+%
Bis(benzonitril)dichlorpalladium(II)
Formel:
C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd Molecular Weight: 383,57 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013123 CAS-Nummer: 14220-64-5 EINECS: 238-085-3 |