[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloropalladium(II), Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II)
OR46570-5G
APOSOR46570-5GEA 215 EUR
APOSOR46570-5G
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride 95%
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride
Formel: C₂₆H₂₄Cl₂P₂Pd
Molecular Weight: 575,75 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015702
CAS-Nummer: 19978-61-1