4-Chloro-1H-imidazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-1H-imidazole
OR46577-1G
OR46577-5G
APOSOR46577-1GEA
62.5
EUR
APOSOR46577-1G
APOSOR46577-5G
4-Chloro-1H-imidazole 98%
4-Chloro-1H-imidazole
Formel:
C₃H₃ClN₂ Molecular Weight: 102.52 g/mol Schmelzpunkt: 118…120 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09033087 CAS-Nummer: 15965-31-8 |