Ethyl 1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-ylideneacetate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-(1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ylidene)acetate
OR46595-1G
APOSOR46595-1GEA
119
EUR
APOSOR46595-1G
Ethyl 1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-ylideneacetate 95+%
Ethyl 1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-ylideneacetate
Formel:
C₁₂H₁₈O₄ Molecular Weight: 226,269 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07779434 CAS-Nummer: 51656-91-8 |