N-Methylpropane-1,3-diamine, N-BOC protected hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl (3-aminopropyl)(methyl)carbamate hydrochloride, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylpropane-1,3-diamine hydrochloride, tert-Butyl (3-aminoprop-1-yl)methylcarbamate hydrochloride
OR46601-1G
OR46601-5G
APOSOR46601-1GEA
85.7
EUR
APOSOR46601-1G
APOSOR46601-5G
N-Methylpropane-1,3-diamine, N-BOC protected hydrochloride 97%
N-Methylpropane-1,3-diamine, N-BOC protected hydrochloride
Formel:
C₉H₂₀N₂O₂·ClH Schmelzpunkt: 138…146 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04973126 CAS-Nummer: 1188263-67-3 |