2,2'-[2,2-Propandiylbis(4,1-phenylenoxymethylen)]dioxiran, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Bisphenol A Diglycidyl Ether, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane Diglycidyl Ether, DER 332, BADGE, D.E.R. 332 epoxy resin
OR46614-100G
APOSOR46614-100GEA 24.8 EUR
APOSOR46614-100G
2,2'-[2,2-Propandiylbis(4,1-phenylenoxymethylen)]dioxiran, technische Qualität
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane
Formel: C₂₁H₂₄O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080480
CAS-Nummer: 1675-54-3