3-Phenyl-1H-pyrazol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR46626-1G
APOSOR46626-1GEA 246 EUR
APOSOR46626-1G
3-Phenyl-1H-pyrazol-4-amine
3-Phenyl-1H-pyrazol-4-amine
Formel: C₉H₉N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01693716
CAS-Nummer: 91857-86-2