N-Cyclobutyl-N-cyclopropylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR46631-1G
APOSOR46631-1GEA
394
EUR
APOSOR46631-1G
N-Cyclobutyl-N-cyclopropylamine
N-Cyclobutyl-N-cyclopropylamine
Formel:
C₇H₁₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12963753 CAS-Nummer: 823-13-2 |