4-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR46634-1G
APOSOR46634-1GEA
886
EUR
APOSOR46634-1G
4-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
4-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel:
C₆H₇NO Molecular Weight: 109,126 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08235196 CAS-Nummer: 24014-19-5 |