[1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropyl]methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR46641-1G
APOSOR46641-1GEA
432
EUR
APOSOR46641-1G
[1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropyl]methylamine
[1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropyl]methylamine
Formel:
C₁₁H₁₅NO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07374430 CAS-Nummer: 886365-93-1 |