N-Methyl-N-[(4-methylpyridin-2-yl)methyl]amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR46642-1G
APOSOR46642-1GEA
429
EUR
APOSOR46642-1G
N-Methyl-N-[(4-methylpyridin-2-yl)methyl]amine
N-Methyl-N-[(4-methylpyridin-2-yl)methyl]amine
Formel:
C₈H₁₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800577 CAS-Nummer: 1060804-82-1 |