2-[(Dimethylamino)methylene]indan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46645-1G
APOSOR46645-1GEA
441
EUR
APOSOR46645-1G
2-[(Dimethylamino)methylene]indan-1-one
2-[(Dimethylamino)methylene]indan-1-one
Formel:
C₁₂H₁₃NO Molecular Weight: 187,238 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00219908 CAS-Nummer: 150542-55-5 |