3-(4-Methylphenyl)oxirane-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR46651-1G
APOSOR46651-1GEA
667
EUR
APOSOR46651-1G
3-(4-Methylphenyl)oxirane-2-carboxylic acid
3-(4-Methylphenyl)oxirane-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18089207 CAS-Nummer: 736091-94-4 |