5-Bromo-3,4-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR46657-1G
APOSOR46657-1GEA
2190
EUR
APOSOR46657-1G
5-Bromo-3,4-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
5-Bromo-3,4-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel:
C₇H₈BrNO₂ Molecular Weight: 218,048 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13705413 CAS-Nummer: 861034-48-2 |