(2,6-Dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR46658-1G
APOSOR46658-1GEA 545 EUR
APOSOR46658-1G
(2,6-Dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
(2,6-Dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
Formel: C₉H₁₆O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100081
CAS-Nummer: 1215417-58-5