4-Chloro-3-oxobutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR46667-1G
APOSOR46667-1GEA
667
EUR
APOSOR46667-1G
4-Chloro-3-oxobutanoic acid
4-Chloro-3-oxobutanoic acid
Formel:
C₄H₅ClO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00129128 CAS-Nummer: 27807-84-7 UN: 1759 ADR: 8,III |