Benzyltriethylammoniumchlorid 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4667-500G OR4667-5KG OR4667-1KG
APOSOR4667-500GEA 24.8 EUR
APOSOR4667-500G APOSOR4667-5KG APOSOR4667-1KG
Benzyltriethylammoniumchlorid 99%
Benzyltriethylammoniumchlorid
Formel: C₁₃H₂₂ClN
Siedepunkt: 444,8 °C
Flammpunkt: >275 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011824
CAS-Nummer: 56-37-1
EINECS: 200-270-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR