2-Chloro-4-hydroxybenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46675-1G
APOSOR46675-1GEA
0
EUR
APOSOR46675-1G
2-Chloro-4-hydroxybenzoyl chloride
2-Chloro-4-hydroxybenzoyl chloride
Formel:
C₇H₄Cl₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13174148 CAS-Nummer: 535962-35-7 |