2-Mercaptobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46677-1G
OR46677-250MG
OR46677-500MG
APOSOR46677-1GEA
0
EUR
APOSOR46677-1G
APOSOR46677-250MG
APOSOR46677-500MG
2-Mercaptobenzoyl chloride
2-Mercaptobenzoyl chloride
Formel:
C₇H₅ClOS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22054937 CAS-Nummer: 1677-25-4 |