2-Hydroxybenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR46678-1G OR46678-250MG OR46678-500MG
APOSOR46678-1GEA 0 EUR
APOSOR46678-1G APOSOR46678-250MG APOSOR46678-500MG
2-Hydroxybenzoyl chloride
2-Hydroxybenzoyl chloride
Formel: C₇H₅ClO₂
Schmelzpunkt: 17…20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11169645
CAS-Nummer: 1441-87-8
UN: 1759
ADR: 8,III