2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46682-1G
OR46682-250MG
OR46682-500MG
OR46682-2.5G
APOSOR46682-1GEA
0
EUR
APOSOR46682-1G
APOSOR46682-250MG
APOSOR46682-500MG
APOSOR46682-2.5G
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Formel:
C₈H₇ClO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025162 CAS-Nummer: 49639-13-6 |