2-(1H-Imidazol-1-yl)acetyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46687-1G
APOSOR46687-1GEA
510
EUR
APOSOR46687-1G
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetyl chloride
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetyl chloride
Formel:
C₅H₅ClN₂O Molecular Weight: 144,559 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28664001 CAS-Nummer: 160975-66-6 |