4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46690-1G
OR46690-250MG
OR46690-500MG
APOSOR46690-1GEA
0
EUR
APOSOR46690-1G
APOSOR46690-250MG
APOSOR46690-500MG
4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
Formel:
C₈H₁₃ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424700 CAS-Nummer: 123790-13-6 |