Methyl (4-oxocyclohexyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR46693-1G
APOSOR46693-1GEA
201
EUR
APOSOR46693-1G
Methyl (4-oxocyclohexyl)acetate
Methyl (4-oxocyclohexyl)acetate
Formel:
C₉H₁₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09031995 CAS-Nummer: 66405-41-2 |