3-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
OR46696-1G
APOSOR46696-1GEA
102
EUR
APOSOR46696-1G
3-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
3-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel:
C₆H₄ClN₃ Molecular Weight: 153,57 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09901818 CAS-Nummer: 4922-74-1 |