4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR46698-1G
APOSOR46698-1GEA
435
EUR
APOSOR46698-1G
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole
Formel:
C₁₀H₈ClNO Molecular Weight: 193,63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06738535 CAS-Nummer: 99073-82-2 |