Amino(4-methoxyphenyl)acetonitrile hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46701-1G
APOSOR46701-1GEA
451
EUR
APOSOR46701-1G
Amino(4-methoxyphenyl)acetonitrile hydrochloride
Amino(4-methoxyphenyl)acetonitrile hydrochloride
Formel:
C₉H₁₀N₂O·ClH Molecular Weight: 198,649 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27959559 CAS-Nummer: 5537-50-8 |