2-Chloro-3-iodophenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR46706-1G
APOSOR46706-1GEA
745
EUR
APOSOR46706-1G
2-Chloro-3-iodophenol
2-Chloro-3-iodophenol
Formel:
C₆H₄ClIO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08166415 CAS-Nummer: 666727-31-7 |