2-Chloro-5-phenylnicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR46707-1G
APOSOR46707-1GEA
261
EUR
APOSOR46707-1G
2-Chloro-5-phenylnicotinonitrile
2-Chloro-5-phenylnicotinonitrile
Formel:
C₁₂H₇ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00231610 CAS-Nummer: 10177-10-3 |