1-Methylcyclopropanecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR46718-1G
OR46718-50MG
OR46718-250MG
OR46718-500MG
APOSOR46718-1GEA
589
EUR
APOSOR46718-1G
APOSOR46718-50MG
APOSOR46718-250MG
APOSOR46718-500MG
1-Methylcyclopropanecarboxamide
1-Methylcyclopropanecarboxamide
Formel:
C₅H₉NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11845570 CAS-Nummer: 15910-91-5 |