2-Aminopropanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR46724-250MG
APOSOR46724-250MGEA
304
EUR
APOSOR46724-250MG
2-Aminopropanenitrile
2-Aminopropanenitrile
Formel:
C₃H₆N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00798450 CAS-Nummer: 2134-48-7 |