4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)isoxazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Isoxazolamine, 4-(2-benzothiazolyl)
OR46726-1G
APOSOR46726-1GEA
386
EUR
APOSOR46726-1G
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)isoxazol-5-amine
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)isoxazol-5-amine
Formel:
C₁₀H₇N₃OS Molecular Weight: 217,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11656614 CAS-Nummer: 208938-48-1 |