7-Chlor-2-mercaptobenzothiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-chloro-3H-benzothiazole-2-thione
OR46732-1G
APOSOR46732-1GEA
72.5
EUR
APOSOR46732-1G
7-Chlor-2-mercaptobenzothiazol
7-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Formel:
C₇H₄ClNS₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06408879 CAS-Nummer: 1849-73-6 |