N-[4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenyl]-2-(1H-1,2,3-benzotriazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46737-1G
APOSOR46737-1GEA
944
EUR
APOSOR46737-1G
N-[4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenyl]-2-(1H-1,2,3-benzotriazol 95%
N-[4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenyl]-2-(1H-1,2,3-benzotriazol
Formel:
C₂₁H₁₅N₅OS Molecular Weight: 385,442 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10209041 CAS-Nummer: 1014580-58-5 |