4-Chloropyrrolo[1,2-b]pyridazine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR46747-250MG
APOSOR46747-250MGEA
607
EUR
APOSOR46747-250MG
4-Chloropyrrolo[1,2-b]pyridazine-3-carbonitrile
4-Chloropyrrolo[1,2-b]pyridazine-3-carbonitrile
Formel:
C₈H₄ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28053422 CAS-Nummer: 1263420-00-3 |