[4-(1H-Imidazol-2-yl)phenyl]boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-1H-imidazole
OR46750-250MG
APOSOR46750-250MGEA 360 EUR
APOSOR46750-250MG
[4-(1H-Imidazol-2-yl)phenyl]boronic acid, pinacol ester
[4-(1H-Imidazol-2-yl)phenyl]boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₅H₁₉BN₂O₂
Molecular Weight: 270,135 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18383629
CAS-Nummer: 1229584-17-1