N,N-Dimethyl-1-(prop-2-yn-1-yl)pyrrolidin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR46767-1G
APOSOR46767-1GEA
1220
EUR
APOSOR46767-1G
N,N-Dimethyl-1-(prop-2-yn-1-yl)pyrrolidin-3-amine
N,N-Dimethyl-1-(prop-2-yn-1-yl)pyrrolidin-3-amine
Formel:
C₉H₁₆N₂ Molecular Weight: 152,237 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18278587 CAS-Nummer: 1339671-68-9 UN: 2735 ADR: 8,III |