(6S)-2-Nitro-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazin-6-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-2-Nitro-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazin-6-ol
OR46771-250MG
APOSOR46771-250MGEA
137
EUR
APOSOR46771-250MG
(6S)-2-Nitro-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazin-6-ol 97%
(6S)-2-Nitro-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazin-6-ol
Formel:
C₆H₇N₃O₄ Molecular Weight: 185,137 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08436173 CAS-Nummer: 187235-08-1 |