Methyl-2,5-dibrombenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2,5-dibromobenzoate
OR4690-25G
APOSOR4690-25GEA 69.6 EUR
APOSOR4690-25G
Methyl-2,5-dibrombenzoat 98%
Methyl-2,5-dibrombenzoat
Formel: C₈H₆Br₂O₂
Molecular Weight: 293,94 g/mol
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144757
CAS-Nummer: 57381-43-8