2'-Methylacetanilid 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4696-1KG
OR4696-250G
OR4696-25G
APOSOR4696-1KGEA
743
EUR
APOSOR4696-1KG
APOSOR4696-250G
APOSOR4696-25G
2'-Methylacetanilid 98+%
2'-Methylacetanilid
Formel:
C₉H₁₁NO Siedepunkt: 296 °C Schmelzpunkt: 109…110 °C Dichte: 1,16 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014961 CAS-Nummer: 120-66-1 EINECS: 204-414-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...