2-Methyl-5-phenyl-3-furancarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-5-phenylfuran-3-carboxylic acid
OR4698-1G
APOSOR4698-1GEA 72.5 EUR
APOSOR4698-1G
2-Methyl-5-phenyl-3-furancarbonsäure
2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid
Formel: C₁₂H₁₀O₃
Molecular Weight: 202,21 g/mol
Schmelzpunkt: 176…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00221070
CAS-Nummer: 108124-17-0