(R)-(-)-1-Cbz-3-Pyrrolidinol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470000-25G
APOSOR470000-25GEA 306 EUR
APOSOR470000-25G
(R)-(-)-1-Cbz-3-Pyrrolidinol
(R)-(-)-1-Cbz-3-Pyrrolidinol
Formel: C₁₂H₁₅NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368258
CAS-Nummer: 100858-33-1