endo-N,9-Dimethyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470007-5G
APOSOR470007-5GEA
1690
EUR
APOSOR470007-5G
endo-N,9-Dimethyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine
endo-N,9-Dimethyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine
Formel:
C₁₀H₂₀N₂ Molecular Weight: 168,279 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198905 CAS-Nummer: 123259-33-6 |