cis-5-Ethoxycarbonyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470008-1G
APOSOR470008-1GEA 601 EUR
APOSOR470008-1G
cis-5-Ethoxycarbonyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole
cis-5-Ethoxycarbonyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole
Formel: C₉H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 184,236 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21364417
CAS-Nummer: 894854-14-9