1-Boc-4-[3-(ethoxycarbonyl)phenyl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470011-5G
APOSOR470011-5GEA
245
EUR
APOSOR470011-5G
1-Boc-4-[3-(ethoxycarbonyl)phenyl]piperazine
1-Boc-4-[3-(ethoxycarbonyl)phenyl]piperazine
Formel:
C₁₈H₂₆N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07369778 CAS-Nummer: 261925-94-4 |