3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470020-5G
APOSOR470020-5GEA
136
EUR
APOSOR470020-5G
3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
3,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine
Formel:
C₈H₁₂N₂ Molecular Weight: 136.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00972722 CAS-Nummer: 3171-46-8 |